Learn More
Thymine, MedChemExpress
Code produit 16433429
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16433429 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16433429 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW010450
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymine
CAS 65-71-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H6N2O2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (792.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(C)=CN1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death