Learn More
Thymol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471948
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471948 100 g 100g
11483920 250 g 250g
11481948 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11471948 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14563.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le thymol est utilisé comme conservateur dans l’halothane. Il agit comme agent anesthésique et antiseptique pour le lavage buccal et comme stabilisateur dans les préparations pharmaceutiques. Il inhibe la croissance et la production de lactate tout en réduisant l’absorption du glucose cellulaire dans les bactéries. Il s’agit d’un ingrédient actif dans les dentifrices tels que l’euthymol. Il est impliqué dans le contrôle des acariens varroa et empêche la fermentation et la croissance des moisissures dans les colonies d’abeilles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme, l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-83-8
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00002309
Clé InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-Isopropyl-5-methylphenol
CID PubChem 6989
ChEBI CHEBI:27607
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol
Point de fusion 49°C to 52°C
Point d’ébullition 231°C to 233°C
Numéro UN UN2430
Beilstein 1907135
Merck Index 14,9399
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 0.97
pH 5 to 7
Quantité 100 g
Point d’éclair 102°C (215°F)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thymol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymol