Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol
Description
A sulfonphthalein dye used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Un colorant de sulfonphtaléine utilisé comme indicateur de pH.
Solubilité
Solubilité dans une solution d’hydroxyde de sodium N 0,1, presque transparent. Soluble dans l’alcool, l’alcalin dilué, l’éthanol à 0,1 %. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thymol Blue |
| Point de fusion | 223°C (decomposition) |
| Merck Index | 14,9400 |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 466.6 |