Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol
Code produit 11439317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439317 50 g 50g
11429317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439317 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21370.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.22€
    65.65€ / 50g
    Économisez 14.57€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
A sulfonphthalein dye used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un colorant de sulfonphtaléine utilisé comme indicateur de pH.
Solubilité
Solubilité dans une solution d’hydroxyde de sodium N 0,1, presque transparent. Soluble dans l’alcool, l’alcalin dilué, l’éthanol à 0,1 %. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-61-9
Formule moléculaire C27H30O5S
Poids moléculaire (g/mol) 466.592
Numéro MDL MFCD00005869
Clé InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 65565
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol Blue
Point de fusion 223°C (decomposition)
Merck Index 14,9400
Quantité 50 g
Poids de la formule 466.6