Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de thymol, indicateur
Code produit 10474015 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10474015 5 g Flacon en verre 5g
10397510 25 g Flacon en verre 25g
10574074 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10474015 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151450050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-61-9
Formule moléculaire C27H30O5S
Poids moléculaire (g/mol) 466.592
Numéro MDL MFCD00005869
Clé InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TB, Thymolsulfonephthalein
CID PubChem 65565
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymol Blue
Point de fusion 221.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 700 min. (596nm, in 0.01N NaOH)
Intervalle de transition visuelle Acid range: from pH 1.2 (red) to pH 2.8 (yellow), alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.6 (blue)
Merck Index 15, 9555
Couleur Marron à vert
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions, soluble in alcohol
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 466.58
Qualité Pures