Learn More
Indicateur bleu de thymol, solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thymol Blue |
| Point de fusion | 221 °C à 224 °C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Intervalle de transition visuelle | 1.2 à 2.8 (rouge à jaune) |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 368036 |
| Densité | 0,979g/cm3 |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre |
| Poids de la formule | 466,59g/mol |