Learn More
Bleu de thymol, pur, indicateur de niveau, solide, Fisher Chemical
Code produit 10696462 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10696462 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10696462 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1470/44
Quantité Prix
16 34.16€ / 5g
1 39.96€ / 5g
4 35.96€ / 5g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 221°C
CAS 76-61-9
Formule moléculaire C27H30O5S
Numéro MDL 5869
Clé InChI PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Nom IUPAC 4-[3-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 466.592
CID PubChem 65565
Poids de la formule 466.58g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Marron
Quantité 5 g
Forme physique Poudre