Learn More
Thymol, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10599580 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10599580 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10599580 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1450/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
100g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 89-83-8
Point de fusion 48°C
Couleur Blanc
pH 5 to 7
Point d’ébullition 232°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C10H14O
Numéro MDL 2309
Quantité 100 g
Synonyme thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
Clé InChI MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
CID PubChem 6989
ChEBI CHEBI:27607
Poids de la formule 150.22g/mol
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Thymol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.