Learn More
Thymol, TRC
Code produit 30132608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132608 50 g 50g
30012862 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132608 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT41300050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-83-8
Formule moléculaire C10 H14 O
Poids moléculaire (g/mol) 150.22
Synonyme Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol, Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Thymol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene, 2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylbenzene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 3-Hydroxy-p-cymene, 3-Methyl-6-isopropylphenol, 5-Methyl-2-isopropyl-1-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol, 6-Isopropyl-3-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol, Apiguard, NSC 11215, NSC 47821, NSC 49142, T 0501, Thyme camphor, Thymol Chrystals, m-Thymol, p-Cymen-3-ol
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylphénol
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
Specifications
Nom chimique ou matériau Thymol
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Poids de la formule 150.1045