Learn More
Thermo Scientific Chemicals thymolphtaléine
Code produit 11466420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466420 10 g 10g
11476420 50 g 50g
11486420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466420 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B23896.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Thymolphthalein acts as pH indicator, as reagent for blood after decolorizing the alkaline solution by boiling with zinc dust.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La thymolphtaléïne agit comme indicateur de pH, comme réactif pour le sang après décoloration de la solution alcaline par ébullition avec de la poussière de zinc.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’acétone et dans les alcalis dilués. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Point de fusion 251°C to 253°C
Quantité 10 g
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,acetone and also soluble in dilute alkalis. insoluble in water.
Poids de la formule 430.55