Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléine, indicateur, Pure
Code produit 10795811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10795811 50 g Flacon en verre 50g
10418310 10 g Flacon en verre 10g
10328603 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10795811 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 151460500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL MFCD00005909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TP
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Point de fusion 251.0°C to 253.0°C
Note relative au nom Indicator
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 1% max.
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Beilstein 18, I, 381
Merck Index 15, 9556
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Quantité 50 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 430.53
Qualité Pures