Learn More
Sel disodique de l'acide monophosphorique de thymolphtaléine (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Thymolphthalein Monophosphoric Acid Disodium Salt |
| CAS | 123359-43-3 |
| Formule moléculaire | C28H29Na2O7P •xH2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-[4-Hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-3-[2-methyl-5-(1-methylethyl)-4-(phosphonooxy)phenyl]-1(3H)-isobenzofuranone Disodium Salt Hydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2 |
| SMILES | O=C1OC(C2=C1C=CC=C2)(C3=CC(C(C)C)=C(O)C=C3C)C4=CC(C(C)C)=C(O[P](O[Na])(O[Na])=O)C=C4C |
| Nom IUPAC | phosphate disodique ; [4-[1-(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-5-méthyl-2-propan-2-ylphényl] ; hydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 554.481802 |
| Poids de la formule | 572.1552 |