Learn More
Thymolphtaléine, pure, solide, qualité indicatrice, Fisher Chemical
Code produit 10766111 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10766111 25 g 25g
10696652 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10766111 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/1480/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28H30O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.544
Numéro MDL 5909
Clé InChI LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 31316
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Spécification
Point de fusion 251°C
Poids de la formule 430.53g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Forme physique Solide