Learn More
Thymolphtaléine, pur, solution à 0,2 %, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Numéro MDL | 5909 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Couleur | Incolore |
| pH | 9.3 to 10.5 |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |