Learn More
Thymolphtaléine, TRC
Code produit 30003359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003359 100 mg 100mg
30135605 5 g 5g
30137971 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003359 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT413093100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125-20-2
Formule moléculaire C28 H30 O4
Poids moléculaire (g/mol) 430.54
Synonyme 3,3-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-1(3H)-isobenzofuranone, 2-[(4-Hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)(5-isopropyl-2-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]benzoic acid, 2',2' '-Diisopropyl-5',5' '-dimethylphenolphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-isopropyl-6-methyl)phthalide, 3,3-Bis-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-phenyl)-3H-isobenzofuran-1-one
Nom IUPAC 3,3-bis(4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl)-2-benzofuran-1-un
SMILES CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalein
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Poids de la formule 430.2144