Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtaléxone
Code produit 11303106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303106 1 g 1g
11313106 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303106 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L10962.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1913-93-5 | C38H44N2O12 | 720.77 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1913-93-5
Formule moléculaire C38H44N2O12
Poids moléculaire (g/mol) 720.77
Numéro MDL MFCD00001619
Clé InChI AGXCADFSYJNMEG-UHFFFAOYNA-N
Synonyme thymolphthalexone, thymolphthalein complexon, thymolphthalein complexone, thymolphthalexon, thymolphthalein-3,3'-bismethyliminodiacetic acid, 3-1-3-bis carboxymethyl amino methyl-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-6-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl methyl carboxymethyl amino acetic acid, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl glycine, thymophthalexon, 3',3-bis n,n-di carboxymethyl aminomethyl thymolphthalein, 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene methylenenitrilo tetraacetic acid
CID PubChem 112918
Nom IUPAC Acide 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-6-méthyl-3-propan-2-ylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acétique
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Thymolphthalexone
Quantité 1 g
Beilstein 1339087
Poids de la formule 720.78