Learn More
MedChemExpress Thymus peptide C
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.0% |
| CAS | 316791-23-8 |
| Contenu et stockage | Pure form -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 25 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |