Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Code produit 16459206
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459206 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459206 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYP1529
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Spécification
Pureté 99.16%
CAS 24769-58-2
Contenu et stockage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Poids moléculaire 363.37 g/mol
Type de produit Peptides
Quantité 100 mg
Conditions d’expédition Room temperature
Solubilité H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme TRH-OH