Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide tiaprofénique
Code produit 17281292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17281292 1 g 1g
17291292 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17281292 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467170010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33005-95-7
Formule moléculaire C14H12O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide tiaprofénique
Quantité 1 g
Point de fusion 95,0°C à 100,0°C
Poids de la formule 260,31
Clé InChI GUHPRPJDBZHYCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C(O)=O)C1=CC=C(S1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 260.31