Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide tiaprofénique
Code produit 17291292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17291292 250 mg 250mg
17281292 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17291292 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467172500
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 33005-95-7 | C14H12O3S, C14H12O3S | 260.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33005-95-7
Formule moléculaire C14H12O3S
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide tiaprofénique
Quantité 250 mg
Point de fusion 95,0°C à 100,0°C
Poids de la formule 260,31