Learn More
Acide tiaprofénique, TRC
Code produit 30451850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451850 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451850 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT437000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tiaprofenic acid
CAS 33005-95-7
Formule moléculaire C14 H12 O3 S
Quantité 250 mg
Synonyme Tiaprofenic acid, (2RS)-2-(5-Benzoylthiophen-2-yl)propanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)11-7-8-12(18-11)13(15)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H,16,17)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC 2-(5-benzoylthiophen-2-yl)acide propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 260.31
Poids de la formule 260.0507