Learn More
Tibenelast sodium, MedChemExpress
Code produit 16486237
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486237 5 mg
16433518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16486237 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101705
MedChemExpress Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Tibenelast sodium is a phosphodiesterase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tibenelast sodium
CAS 105102-18-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H13NaO4S
Quantité 5 mg
Synonyme LY 186655
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (173.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC2=CC(OCC)=C(OCC)C=C2S1)[O-].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 288.29
Poids de la formule 288.29
Pourcentage de pureté 99.64%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation