Learn More
TIC10 isomer, MedChemExpress
Code produit 16486836
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486836 100 mg
16472767 50 mg
16466688 10 mg
16439247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16486836 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15615
MedChemExpress TIC10 isomer is the isomer of TIC10. TIC10 isomer does not possess the reported biological activity of inducing TRIAL expression.
TIC10 isomer is the isomer of TIC10. TIC10 isomer does not possess the reported biological activity of inducing TRIAL expression.
Spécification
Nom chimique ou matériau TIC10 isomer
CAS 41276-02-2
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H26N4O
Synonyme ONC201 isomer
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (12.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1)=C(N2CC3=C(C)C=CC=C3)CCN1CC4=CC=CC=C4)N5C2=NCC5
Poids moléculaire (g/mol) 386.49
Poids de la formule 386.49
Pourcentage de pureté 99.47%
Qualité Research