Learn More
Ticagrelor, MedChemExpress
Code produit 16493108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493108 10 mg
16459666 50 mg
16444406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16493108 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10064
MedChemExpress Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ticagrelor
CAS 274693-27-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H28F2N6O4S
Quantité 10 mg
Synonyme AZD6140 AR-C 126532XX
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (95.68 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2N=NC3=C(N[C@H]4[C@H](C5=CC=C(F)C(F)=C5)C4)N=C(SCCC)N=C32)C[C@@H]1OCCO
Poids moléculaire (g/mol) 522.57
Poids de la formule 522.57
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation