Learn More
Melford Sel disodique de ticarcilline
Description
Le sel de ticicilline disodique est un antibiotique qui appartient à la classe des médicaments appelés pénicillines.
Le sel disodique de ticarcilline est couramment utilisé dans le domaine des sciences de la vie pour des applications de recherche.
Sur le marché des sciences de la vie, le sel disodique de ticarcilline est principalement utilisé comme agent sélectif dans les expériences de microbiologie et de biologie moléculaire.
Il est souvent incorporé dans les milieux de culture pour inhiber la croissance de certaines bactéries, permettant ainsi la croissance sélective d'organismes souhaités ou la détection de souches bactériennes spécifiques.
Les chercheurs et les scientifiques travaillant dans des domaines tels que la microbiologie, l'immunologie et la biologie moléculaire peuvent utiliser le sel disodique de ticarcilline pour étudier les mécanismes de résistance bactérienne, évaluer l'efficacité des composés antimicrobiens ou isoler et identifier des espèces bactériennes spécifiques.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ticarcillin Disodium Salt |
| CAS | 4697-14-7 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | C15H14N2Na2O6S2 |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.