Learn More
Sel disodique de ticarcilline (contient 10 % de méthanol), TRC
Code produit 30450884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450884 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT437901100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ticarcillin Disodium Salt
CAS 29457-07-6
Formule moléculaire C15 H14 N2 O6 S2 . 2 Na
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(2R)-2-carboxy-2-(3-thienyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','sodium salt (1:2)','(2S,5R,6R)-, 3-Thiophenemalonamic acid','N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-','disodium salt','D-(-)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[(carboxy-3-thienylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','disodium salt','[2S-[2α,5α,6β(S*)]]-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid','6-[[(2R)-carboxy-3-thienylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-','disodium salt','(2S,5R,6R)- (9CI), 6-D(-)-(α-Carboxy-3-thienylacetamido)penicillanic acid disodium salt, 6-D-(-)-α-Carboxy-3-thienylmethylacetamido penicillanic acid, AB 2288, BRL 2288, Disodium ticarcillin, Monapen, Ticar, Ticarcillin disodium, Ticarcillin disodium salt, Ticarcillin sodium, Ticarcillin sodium salt, Ticarpen, α-Carboxy-3-thienylmethylpenicillin disodium salt, D-Ticarcillin Disodium
Formule InChI InChI=1S/C15H16N2O6S2.2Na/c1-15(2)9(14(22)23)17-11(19)8(12(17)25-15)16-10(18)7(13(20)21)6-3-4-24-5-6;;/h3-5,7-9,12H,1-2H3,(H,16,18)(H,20,21)(H,22,23);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,9+,12-;;/m1../s1
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](C(=O)[O-])c3ccsc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Nom IUPAC disodium;(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-carboxylato-2-thiophén-3-ylacétyl]amino]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 428.39
Poids de la formule 428.0089