Learn More
Ticlopidine, TRC
Code produit 30009309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009309 50 mg 50mg
30007439 25 mg 25mg
30003354 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009309 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88991550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55142-85-3
Formule moléculaire C14H14ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 263.79
Synonyme 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, PCR 5332, Ticlid, Ticlop, Ticlopidine, Tiklyd
Nom IUPAC 5-[(2-chlorophényl)méthyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine
SMILES Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Ticlopidine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Poids de la formule 263.0535