Learn More
Tideglusib, MedChemExpress
Code produit 16446576
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446576 100 mg
16426228 10 mg
16412357 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16446576 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14872
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
MedChemExpress Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tideglusib
Forme physique Solid
CAS 865854-05-3
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14N2O2S
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme NP031112
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (99.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N(SC1=O)C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)N1CC4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 334.39
Poids de la formule 334.39
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research