Learn More
Polyco Healthline Sacs de déchets de décharge Tiger Stripe de poids moyen en rouleau
Code produit 31925015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
30 L
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31925015 20 L 1000 pièces
31925013 30 L 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31925015 Fournisseur Polyco Healthline Code fournisseur TSYB/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.83€
    40.25€ / 1000 pièces
    Économisez 67.58€
    62% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Conçus pour une collecte fiable des déchets en décharge, ces sacs offrent un confinement durable pour les tâches quotidiennes d’élimination. Le design distinctif en rayure tigre permet une séparation et une identification claires des déchets.
  • Catégorie : Déchets cliniques
  • Force : Poids moyen
  • Capacité : 20 L, 30 L
  • Format du paquet : Roll
  • Conçu pour la séparation et la gestion clinique des déchets
  • Soutient la gestion sûre des flux de déchets médicaux
  • Couleurs disponibles : Tiger Stripe
  • Contenu en matériaux recyclés : 30 % de contenu recyclé (Codes produits : TSYB/2, TSYB/3)
Especificaciones
Capacité (métrique) 20 L
Type de bouchon Attache
Capacité (impériale) 5,3 gal
Couleur Zébré
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 660 mm
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (application) Gestion des déchets
Largeur (impériale) 26 in
Matériau Polyéthylène
Type de produit Sac à déchets
Mostrar más Mostrar menos
Toutes les mesures données sont correctes selon les meilleures connaissances du fabricant au moment de l’entrée, cependant, en raison du processus de fabrication, ces mesures peuvent varier selon les lots.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.