Learn More
Ester benzylique de l'acide tiglique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tiglic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 37526-88-8 |
| Formule moléculaire | C12H14O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | (2E)-2-Methyl-2-butenoic Acid Phenylmethyl Ester, Benzyl Tiglate, NSC 69098 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-3-10(2)12(13)14-9-11-7-5-4-6-8-11/h3-8H,9H2,1-2H3/b10-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzyle (E)-2-méthylbut-2-énoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.24 |
| Poids de la formule | 190.0994 |