Learn More
Acide tiglique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tiglic Acid |
| CAS | 80-59-1 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Butenoic acid','2-methyl-','(2E)-, 2-Butenoic acid','2-methyl-','(E)-, Crotonic acid','2-methyl-','(E)- (8CI), Tiglic acid (6CI,7CI), (2E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2,3-Dimethylacrylic acid, (E)-2-Methyl-2-butenoic acid, (E)-2-Methylcrotonic acid, (E)-α-Methylcrotonic acid, Cevadic acid, NSC 44235, NSC 8999, Tiglinic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid, trans-2-Methylcrotonic acid, trans-α,β-Dimethylacrylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+ |
| SMILES | C\C=C(/C)\C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide (E)-2-méthylbut-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.12 |
| Poids de la formule | 100.0524 |