Learn More
Tilbroquinol, TRC
Code produit 30006218
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006218 500 mg 500mg
30011545 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT440140500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7175-09-9
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.08
Synonyme 5-Methyl-7-bromo-8-hydroxyquinoline, 5-Methyl-7-bromooxine, 8-Hydroxy-7-bromo-5-methylquinoline, Tilbroquinol;
Nom IUPAC 7-bromo-5-methylquinolin-8-ol
SMILES Cc1cc(Br)c(O)c2ncccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Tilbroquinol
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H8BrNO/c1-6-5-8(11)10(13)9-7(6)3-2-4-12-9/h2-5,13H,1H3
Poids de la formule 236.9789