Learn More
Tilfrinib, MedChemExpress
Description
Tilfrinib (compound 4f) is a potent and selective inhibitor of breast tumor kinase (Brk) with an IC50 of 3.15 nM, which displays anti-proliferative activity and acts as a promising antitumor agent.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tilfrinib |
| CAS | 1600515-49-8 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H13N3O |
| Quantité | 5 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (454.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=CC(NC2=C3C4=CC=CC=C4NC3=NC=C2)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.3 |
| Poids de la formule | 275.3 |
| Afficher plus |