Learn More
Oxoid UK Disques TIL 15 ug 5 x 50 de tilmicosine
Description
Déterminez manuellement la sensibilité des micro-organismes aux antibiotiques à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) dont les disques de sensibilité aux antimicrobiens Thermo Scientific™ Oxoid™ sont fiables et faciles à utiliser.
Applications recommandées, code HealthcareAntibiotic, TILDescription, disques de sensibilité aux antimicrobiens à la tilmicosine Oxoid, emballage : 5 cartouches/boîte. Quantité, 50 disques/cartouches, concentration, taille de l’unité : 15 μg, chacune
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Tilmicosine |
| Certifications/Conformité | ARTG |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Pays d’origine | Royaume-Uni |
| Code de l’antibiotique | TIL |
| Type de produit | Disques antimicrobiens |
| Type de test | Sensibilité aux antimicrobiens |
| À utiliser avec (application) | Déterminez manuellement la sensibilité aux antibiotiques des micro-organismes à l’aide des méthodes de tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) |
| Nb par paquet | Disques 5 x 50 |
| Type d’emballage | Boîte |
| Afficher plus |