missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Timapiprant, MedChemExpress

Code produit 16419057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16419057 5 mg
16442567 50 mg
16406468 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16419057 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY153425mg

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Timapiprant (OC000459) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant (OC000459) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant (OC000459) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.

Timapiprant (OC000459) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant (OC000459) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant (OC000459) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.

Spécification

Nom chimique ou matériau Timapiprant
CAS 851723-84-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H17FN2O2
Quantité 5 mg
Synonyme OC000459
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (28.71 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)CN1C(C)=C(CC2=NC3=CC=CC=C3C=C2)C4=C1C=CC(F)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 348.37
Poids de la formule 348.37
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.