Learn More
Timapiprant sodium, MedChemExpress
Description
Timapiprant sodium (OC000459 sodium) is a potent, selective, and orally active D prostanoid receptor 2 (DP2, also known as CRTH2) antagonist. Timapiprant sodium (OC000459 sodium) potently displaces [3H] PGD2 from human recombinant DP2 (Ki=13 nM), rat recombinant DP2 (Ki=3 nM), and human native DP2 (Ki=4 nM). Timapiprant sodium (OC000459 sodium) inhibits mast cell activation of Th2 lymphocytes and eosinophils.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Timapiprant sodium |
| CAS | 950688-14-9 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H16FN2NaO2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | OC000459 sodium |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (270.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[Na])CN1C2=CC=C(F)C=C2C(CC3=NC4=C(C=CC=C4)C=C3)=C1C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 370.35 |
| Afficher plus |