Learn More
Melford Timentin
Code produit 30018853
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018853 5 g 5g
30018851 2 g 2g
30018850 10 g 10g
30018852 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018853 Fournisseur Melford Code fournisseur T360005.0
Timentin contient deux antibiotiques : ticarcilline (une pénicilline) et clavulanate de potassium (un inhibiteur de bêta-lactamase).
Timin contient deux antibiotiques : la ticicilline (une pénicilline) et le potassium clavulanique (un inhibiteur de la bêta-lactamase).
Timentin contient deux antibiotiques : ticarcilline (une pénicilline) et clavulanate de potassium (un inhibiteur de bêta-lactamase). L'association de ticarcilline et de clavulanate élargit le spectre d'activité antibactérienne en protégeant la ticarcilline de la dégradation par certaines enzymes bactériennes.
La ticarcilline inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne, perturbant ainsi l'intégrité de cette paroi et entraînant la lyse de la cellule bactérienne. Le clavulanate de potassium agit en inhibant les bêta-lactamases, des enzymes produites par les bactéries qui peuvent inactiver les antibiotiques bêta-lactamines, tels que la ticarcilline. Cette combinaison est efficace contre un large spectre de bactéries, y compris celles produisant des bêta-lactamases.
Spécification
Nom chimique ou matériau Timentin
CAS 4697-14-7, 61177-45-5
Quantité 5 g
Formule moléculaire C15H14N2Na2O6S2/C8H8KNO5