Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maléate de timolol
Code produit 17231242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17231242 250 mg 250mg
17221242 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17231242 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466512500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 26921-17-5 | C17H28N4O7S, C13H24N4O3S·C4H4O4 | 432.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26921-17-5
Formule moléculaire C13H24N4O3S·C4H4O4
Spécification
Nom chimique ou matériau Maléate de timolol
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble. Autres solubilités : pratiquement insoluble dans l’éther, soluble dans le DMSO, le méthanol, l’éthanol
Point de fusion 202,0°C à 203,0°C
Poids de la formule 432,49
Clé InChI WLRMANUAADYWEA-NWASOUNVSA-N
SMILES OC(=O)\C=C/C(O)=O.CC(C)(C)NC[C@H](O)COC1=NSN=C1N1CCOCC1
Nom IUPAC (2S)-1-(tert-butylamino)-3-{[4-(morpholin-4-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]oxy}propan-2-ol; (2Z)-but-2-enedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 432.49
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Timolol maleate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Timolol maleate