Learn More
Timosaponin A1, MedChemExpress
Code produit 16401758
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16401758 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16401758 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN6079
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Timosaponin A1 is a coprostane type steroidal saponin isolated from Rhizoma Anemarrhenae.
Spécification
Nom chimique ou matériau Timosaponin A1
CAS 68422-00-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C33H54O8
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (53.99 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@]3([H])[C@](O[C@]4(CC[C@H](C)CO4)[C@H]3C)([H])C[C@@]1([H])[C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O[C@]7([H])O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC6)([H])CC5)C)([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 578.78
Poids de la formule 578.78
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid