Learn More
Timosaponin AIII, MedChemExpress
Code produit 16473906
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473906 25 mg
16441518 5 mg
16409118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16473906 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0810
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Timosaponin AIII could inhibit acetylcholinesterase (AChE) activity, with an IC50 of 35.4 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Timosaponin AIII
CAS 41059-79-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C39H64O13
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (168.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]34CC[C@H](C)CO4)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 740.92
Poids de la formule 740.92
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death