Learn More
Étain, 99,5 %, poudre, maille -100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10678634 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10678634 500 g Flacon en plastique 500g
10308940 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678634 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 317815000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Gris
Note relative au nom -100 mesh
Point de fusion 231.9°C
Point d’ébullition 2270.0°C
Densité 7.3000g/mL
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Forme Poudre
Formule linéaire Sn
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids and hot potassium hydroxide, solutions
Poids de la formule 118.69
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tin, powder, -325 mesh