Learn More
Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Code produit 15482867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482867 250 mg 250mg
15462867 1 g 1g
15472867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15482867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047142.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4600096-08-6
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4600096-08-6
Numéro MDL MFCD28100488
Synonyme Tin bis(trifluoromethanesulfonyl)imide; Tin bis(trifluoromethanesulfonimide)
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Couleur Blanc
Formule linéaire [(CF3SO2)2N]2Sn
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 678.98
Forme physique Solid