Learn More
Ditriflate d'étain, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin Ditriflate |
| CAS | 62086-04-8 |
| Formule moléculaire | C2O6F6S2Sn |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Tin(2+) Triflate, Tin(II) Triflate, Tin(II) Trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic Acid Tin(2+) Salt, Stannous Triflate, Stannous Trifluoromethanesulfonate, Stannous Trifluoromethylsulfonate, Tin Bis(trifluoromethanesulfonate) |
| Formule InChI | InChI=1S/2CHF3O3S.Sn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Sn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | étain(2+);trifluorométhanesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 416.84 |
| Poids de la formule | 417.8062 |