Learn More
Feuille d’étain, épaisseur 0,025 mm (0,001 po), dur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336887
Change view
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
15 x 75 cm
15 x 300 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11336887 15 x 15 cm 1 pièce
11346887 15 x 75 cm 1 pièce
11356887 15 x 300 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11336887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010789.VA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 4,2 g/15 x 15 cm ; Trempe : brut de laminage
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Argent à gris
Note relative au nom Hard
Aspect Silver Gray foil
Quantité 15 x 15 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur