Learn More
Feuille d’étain, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316537
Click to view available options
Quantité:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11316537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000344.GE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : Env. 6,9 g/75 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC étain
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Quantité 75 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur