Learn More
Feuille d’étain, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, Puratronic™, 99,998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Tin foil |
| Note relative au nom | 0.1mm (0.004 in.) thick |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈1.8g/50x50mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.998% |
| Qualité | Puratronic |