Learn More
Feuille d’étain, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tin |
| Couleur | Argent à gris |
| Aspect | Silver Gray foil |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.8% (Metals basis) |
| Forme | Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur |