Learn More
Feuille d’étain, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379318 100 x 100 mm 1 pièce
11346209 50 x 50 mm -
11369318 100 x 500 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11379318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043234.GH
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. 9,1 g/50 x 50 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-31-5
Formule moléculaire Sn
Poids moléculaire (g/mol) 118.71
Numéro MDL MFCD00133862
Clé InChI ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CID PubChem 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Nom IUPAC tin
SMILES [Sn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray foil
Densité 7.31g/cm3
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur