Learn More
Chlorure d'étain(II) dihydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Stannous chloride dihydrate |
| CAS | 10025-69-1 |
| Formule moléculaire | Cl2 Sn . 2 H2 O |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Stannous chloride dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2 |
| SMILES | O.O.Cl[Sn]Cl |
| Nom IUPAC | dichloroétain;dihydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 225.65 |
| Poids de la formule | 225.861 |