Learn More
Chlorure d'étain(II) dihydraté, TRC
Code produit 30455486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455486 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455486 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT44379525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stannous chloride dihydrate
CAS 10025-69-1
Formule moléculaire Cl2 Sn . 2 H2 O
Quantité 25 g
Synonyme Stannous chloride dihydrate
Formule InChI InChI=1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
SMILES O.O.Cl[Sn]Cl
Nom IUPAC dichloroétain;dihydrate
Poids moléculaire (g/mol) 225.65
Poids de la formule 225.861